Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi Master Mix
Produktkod. p-7181132
Kvantitet:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Produktkod. 16595231
Brand: Invitrogen™ A46627
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix möjliggör DNA-sammansättning och kloning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enstegs, 15 60 –minuters isotermisk reaktion.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix enables seamless, one-step, single-tube assembly of multiple overlapping DNA fragments in an isothermal reaction. This flexible DNA assembly methodology works for both small and large constructs, accommodating single or multiple inserts. PCR amplified fragments can be assembled without purification and transformed following a rapid competent cell transformation protocol. This approach significantly reduces hands-on time without great losses in positive clone yields. The resulting products are suitable for various downstream applications, including competent cell transformation, PCR, rolling circle amplification (RCA), synthetic biology, in vitro cell-free workflows, and mutagenesis.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix möjliggör DNA-sammansättning och kloning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enstegs, 15 60 –minuters isotermisk reaktion. DNA-fragment av olika längder sätts samman enhetligt med hjälp av komplementära överlappningar mellan fragment. Den inneboende flexibiliteten i detta tillvägagångssätt är lämplig för små och stora DNA-konstruktioner och inkluderar både enkla och multipla insättningar. De resulterande produkterna kan användas för en mängd olika nedströmsapplikationer inklusive transformation, PCR och rullande cirkelförstärkning (RCA ). De GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix kit innehåller master mix, positiv kontroll och vatten och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Funktioner av GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix inkluderar:
  • Enkel —sömlös sammansättning och klona upp till sex DNA-fragment i en enda reaktion
  • Effektiv —high fidelity ger mer korrekta kloner än andra metoder
  • Flexibla —designriktlinjer tillåter montering i valfri vektor som du väljer
  • Bekvämt —tillgängligt som mastermixsatser och kloningssatser kompletta med kemiska eller elektrokompetenta celler
  • Litade —på över 4000 citeringar i den vetenskapliga litteraturen som lyfter fram stor framgång
Sömlös sammansättning av flera fragment
GeneArt Gibson Assembly HiFi-kloning är en enkel process i ett steg där upp till sex fragment kombineras i en patenterad enzymblandning för att sammanställa DNA-fragment med delad terminaländhomologi utan att lämna några extra sekvenser eller ärr efter sig (sömlösa). Efter en –15 60 minuters inkubation omvandlas sedan en del av sammansättningsreaktionen till kemiskt kompetenta eller elektrokompetenta celler, vilket ger kloner som är redo för analys nästa dag. Den erforderliga ändhomologin på 20 till 40 baspar är utformad i de novo-fragmentet för syntes eller kan enkelt konstrueras genom PCR-amplifiering med anpassade DNA-oligo. Denna speciella enzymblandning skapar en sömlös och kovalent bunden DNA-konstruktion som ger hög effektivitet.
Robust metod för maximal effektivitet
På grund av den kovalent bundna slutprodukten, GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden tillåter användning av kemiskt kompetenta celler eller elektrokompetenta celler för högsta transformationseffektivitet, vilket förbättrar framgången med att hitta rätt klon, särskilt för mer utmanande konstruktioner. Det finns inget behov av restriktionsenzymer, ligering eller rekombinationsställen, och metoden ger en perfekt sömlös konstruktion utan oönskade extra baser.
Ger stor mångsidighet
De GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden ger mångsidighet, kan effektivisera många tekniker genom snabb kombination, tillägg, radering eller utbyte av DNA-segment och eliminerar behovet av subkloning, vilket sparar tid och ansträngning i kloningsarbetsflödet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Sömlös kloning
Innehåll och lagring Inkluderar mastermix, positiv kontroll och vatten och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Kontrolltyp Positiv kontroll
För användning med (applikation) Sömlös kloning och genetisk sammansättning
Antal reaktioner 10 reaktioner
Antal fragment Upp till 6 fragment
Produktlinje GENEART
Produkttyp HiFi Master Mix
Kvantitet 10 reaktioner
Frakt skick Torr is
Arbetsflödessteg DNA-sammansättning