Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana adenosinreceptorn A2A (ADORA2A) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1535) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av NECA. Dessutom, GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
ADORA2A har visat sig ha många roller i hela kroppen. ADORA2A är involverat i smärt- och inflammationsreglering, hämning av trombocytaggregation, blodtrycksreglering och bidrar till ischemisk hjärnskada. Selektiva antagonister av ADORA2A-vägen testas som adjuvans till dopaminerga läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom och schizofreni.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000675 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | ADORA2A |
| Inkluderar | ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells, ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |