Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
De GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana adrenerga alfa-1A-receptorn (ADRA1A), (accessionsnummer NM_000680) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (katnummer K1078) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av NFAT-svarselementet.
Båda ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av fenylefrin. Dessutom har ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000680 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | ADRA1A |
| Inkluderar | ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 cells, ADRA1A -NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |