Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB1-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
De GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler innehåller den humana adrenerga beta-1-receptorn (ADRB1), (accessionsnummer NM_000684) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av cAMP-responselementet (CRE).
ADRB1-CRE-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av (-) denopamin. Dessutom har ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000684.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | ADRB1 |
| Inkluderar | ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells, ADRB1-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |