Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana Adrenrgic Beta 3-receptorn (ADRB3) (accessionsnummer NM_000025.1) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1535) innehåller en beta-laktamas ( bla ) reportergen under kontroll av det cykliska AMP-svarselementet (CRE).
De GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av isoproterenol. Dessutom, GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000025.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ ADRB3-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | ADRB3 |
| Inkluderar | ADRB3-CRE-bla CHO-K1 cells, ADRB3-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |