Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CALCR -CRE- blaFreeStyle™ 293F celler
Beskrivning
De GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle293-celler innehåller CALCR-receptorisoformen (CTR2/CT(a)/CTRI1-), accessionsnr. NM_001742.2, stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla Freestyle293 cellinje. De CellSensor™ CRE-bla Freestyle293-celler innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av cAMP (CRE) svarselementet.
CALCR-CRE-bla Freestyle293-celler har testats för varierande analysförhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid och funktionellt validerats för Z'- och EC50-koncentrationer av kalcitonin. Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli tillhandahålls också. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_001742.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler • GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ CALCR -CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, FreeStyle™ 293-F Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gensymbol | CALCR2 |
| Inkluderar | GeneBLAzer™ CALCR -CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F cells, GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |