Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE- blaFreeStyle™ 293F celler
Produktkod. 10552194
Kvantitet:
8 x 10 6 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10552194
Brand: Thermo Scientific™ K1439
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler innehåller den humana amylinreceptorn 2 (CALCRL:RAMP3), stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cellinje.
De GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler innehåller den humana amylinreceptorn 2 (CALCRL:RAMP3), (accessionsnummer NM_005795.3 NM_005856.1) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cellinje. CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F-celler (kat. nr. K1130) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av cAMP-responselementet (CRE).
CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av Adrenomedullin(1-52). Dessutom CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_005855.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet.
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler
• GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol
• Analyscertifikat The
GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Beskrivning GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells, 8 x 106 Cells, ∽8,000,000 cells/vial at 8,000,000 cells/mL Quantity of Cells, FreeStyle™ 293-F Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays
Gensymbol CALCRL:RAMP3
Inkluderar GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F cells, GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje Freestyle™ , GeneBLAzer™
Kvantitet 8 x 10 6 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Provtyp FreeStyle™ 293-F
Målinträde CALCRL:RAMP3
Typ Cell Line
Celllinje FreeStyle 293-F-celler
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR