Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CHO-K1 kontrollsats
Beskrivning
De GeneBLAzer™ CHO-K1 Control Kit innehåller konstitutivt uttryckande (CMV- bla ) CHO-K1-celler och vildtyp-CHO-K1-celler för att tillhandahålla positiva och negativa kontroller för att utvärdera beta-laktamasaktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | De GeneBLAzer™ CHO-K1 Control Kit innehåller 2 x 1 ml injektionsflaskor med celler (∼ 3 x 10 ^ celler/ml för CMV-bla CHO-K1 och∼ 2 x 10 6 celler/ml för CHO-K1) och skickas på torris. Förvaras i flytande kväve vid mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ CHO-K1 Control Kit, 1 Kit, ∽ 2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs, Signaling Pathway Druggable Target, Adherent Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cell analysis, cellular imaging, cell-based reporter assays, cell-based and beta-Lactamase assays |
| Inkluderar | Two vials of cells, onemL per vial (∽3 x 106 cells/mL for CMV-bla CHO-K1 and ∽2 x 106 cells/mL for CHO-K1) |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Provtyp | CHO-K1 |
| Typ | CHO-K1 kontrollsats |
| Visa mer |