Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CMV- bla Jurkat positiv kontrollcelllinje
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En stabil population erhölls med användning av 1 mg/ml Geneticin™ (G418) selektion följt av isolering av en klon genom fluorescensaktiverad cellsortering (FACS ).
CMV- bla Jurkat-celler kan användas som en positiv kontroll för beta-laktamasexpressionsexperiment. När cellerna laddas med CCF2-AM- eller CCF4-AM-substrat och exciteras med 409 nm ljus, kommer cellerna att fluorescera blått.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | GeneBLAzer™ CMV- bla Jurkat Positive Control Cell Line levereras på torris och ska förvaras i flytande kväve. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Frakt skick | Torr is |
| Typ | Celllinje |
| Celllinje | Jurkat |
| Systemtyp | CellSensor™ |
| Drogbart mål | GPCR, Signaleringsväg |