Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDG3-G α15 HEK 293T DA Assay Kit
Beskrivning
Denna cellinje är tillgänglig som delande celler genom att begära en offert för K1234 från dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ EDG3-αG 15 HEK 293T DA (Division Arrested)-celler och EDG3-αG 15-NFAT- bla HEK 293T-celler innehåller den humana EDG3-receptorn stabilt integrerad i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla HEK 293T cellinje. GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla HEK 293T-celler (kat.nr. K1212) innehåller en beta-laktamas-reportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT), och uttrycker stabilt det promiskuösa G-proteinet, G α15. Division Arrested (DA) celler finns i två konfigurationer: ett analyskit (som inkluderar celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor.
DA-celler avbryts irreversibelt med användning av en lågdosbehandling av Mitomycin-C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion. Både EDG3-G α15 HEK 293T DA-celler och EDG3-G α15-NFAT- bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC 50- koncentrationer av sfingosin-1-fosfat (S1P), (Figur 1). Dessutom har EDG3-αG 15-NFAT -bla HEK 293T-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
EDG-3(Endotelial-differentieringsgen-3)/S1P-3(sfingosin-1-fosfat-3) är en Gq/Gi/Go/G13/G12-kopplad GPCR. EDG-3 har visat sig vara ansvarig för bradykardi som har inducerats i kliniska prövningar som en bieffekt av det immunsuppressiva läkemedlet FTY720 som riktar sig mot EDG-1. EDG-3 har också visat sig inducera vasodilatation som svar på sfingosylfosforylkolin (SPC sfingosin-1-fosfat (S1P) och lysosulfatid (LSF). EDG-3-receptorn har också visat sig spela en kooperativ eller överflödig roll i angiogenes med EDG-1
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_005226.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | GeneBLAzer™ EDG3-αG 15 HEK 293T DA analyskit Varje system innehåller tillräckligt med delningsavstängda (DA) celler& substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta. (Andra material krävs separat, se protokollet). • EDG3-αG 15 HEK 293T DA-celler (K1319A) • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g• Lösning D, 1 ml • 2 protokoll • Analyscertifikat GeneBLAzer™ EDG3-αG 15 HEK 293T DA -celler Varje system innehåller tillräckligt många divisionsstoppade (DA) celler för att analysera 10 x 384-brunnars plattor (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). • EDG3-αG 15 HEK 293T DA-celler (K1320A) • 1 protokoll • Analyscertifikat GeneBLAzer™ EDG3-αG 15-NFAT- bla HEK 293T-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). • EDG3-αG 15-NFAT- bla HEK 293T-celler (K1234) • 1 protokoll • Analyscertifikat Lagring :GeneBLAzer™ EDG3-αG 15 HEK 293T DA-celler och EDGα3-G 15-NFAT- bla HEK 293T-celler skickas på torris. Förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | Gene ID: 1903 |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gen-ID (Entrez) | 1903 |
| Gensymbol | EDG3 |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |