Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK 293T Celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T-celler innehåller den humana endotelial differentieringsgenen (EDG7) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT- bla HEK293T cellinje. CellSensor™ NFAT- bla HEK293T-celler (kat.nr. K1538) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT).
De GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer på 18:1 LPA. Dessutom, GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
LPA-receptorer klassificerades ursprungligen i familjen Endothelial Differentiation Gene (EDG) av receptorer. EDG-familjen delades senare in i två distinkta grupper av receptorer baserat på deras ligandspecificitet för antingen lysofosfatidinsyra (LPA) eller sfingosin-1-fosfat (S1P). Det finns tre högaffinitets LPA-receptorer LPA1, LPA2 och LPA3 (formellt EDG2, EDG4 och EDG7), och fem högaffinitets-S1P-receptorer S1P1, S1P2, S1P3, S1P4 och S1P5 (formellt EDG1, EDG5, EDG3, och EDG3, och EDG). LPA-receptorer är differentiellt kopplade via Gi och Gq till multipla effektorsystem och olika biologiska funktioner. Nyligen genomförda studier avslöjade att riktad deletion av EDG7/LPA3-receptorn resulterar i försenad implantation och förändrat embryonavstånd, och signifikant minskad kullstorlek hos möss. Dessa fynd indikerar att EDG7 spelar en avgörande roll vid implantation och däggdjursreproduktion.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_012152.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T-celler • GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T Assay Protocol • Analyscertifikat Lagring: De GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | EDG7 |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Visa mer |