Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK 293T Celler
Beskrivning
CellSensor™ NFAT- bla HEK293T-celler (kat.nr K1538) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT).
De GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av ET-1. Dessutom, GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
ENDRA-receptorn förmedlar signalering av endotelinproteiner som reglerar flera kritiska biologiska processer, inklusive utveckling och funktion av blodkärl, produktion av vissa hormoner och stimulering av celltillväxt och -delning. Defekter i EDNRA-medierad signalering har varit inblandade i ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive cancer, högt blodtryck och kardiovaskulära störningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_001957 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Innehåll: K1726 GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T-celler • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T Assay Protocol • Analyscertifikat Lagring : De GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | EDNRA |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Visa mer |