Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10217133
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek
Varje
Produktkod. 10217133
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ K1532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler innehåller den humana Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stabilt integrerad i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1 cellinje.
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler innehåller den humana Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stabilt integrerad i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1 cellinje. GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1537) innehåller en beta-laktamas-reportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) och det promiskuösa G-proteinet, G α15.
De GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av W-peptid. Dessutom, GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
FPRL-1-receptorn har varit inblandad i en mängd olika inflammationer och neurologiska störningar, inklusive Alzheimers sjukdom.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_001462
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet.
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat The FPRL-
1- GeneBLAzer™ G 15-αNFAT- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol FPRL-1
Inkluderar FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells, FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde FPRL-1
Typ Dividing Cells
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR