Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GLP1R-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Glucagon-like Peptide 1 Receptor (GLP1R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the CRE response element.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_002062.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | GLP1R |
| Inkluderar | GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells, GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |