Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler innehåller den humana melaninkoncentrerade hormonreceptorn (GPR24) stabilt integrerad i GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT- bla CHO-K1 cellinje. GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1725) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) och det chimära G-proteinet, Gqi5.
De GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av MCH. Dessutom, GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BC021146.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar: • GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ GPR24-Gqi5-NFAT- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | GPR24 |
| Inkluderar | GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 cells, GPR24-Gqi5-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |