Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GR DA analyssats
Beskrivning
GeneBLAzer ™GR DA (Division Arrested)-celler och GR-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana gluokortikoidreceptorn (GR) fusionerad till den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellinjen. GeneBLAzer ™UAS-blaHEK 293T-celler uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionskontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-GR (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av beta-laktamas. Division Arrested (DA) celler finns tillgängliga i två konfigurationer - ett analyskit (som innehåller celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler som är tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor. DA-celler stoppas irreversibelt med en lågdosbehandling av Mitomycin-C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion. Både GR DA-celler och GR-UAS-bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av dexametason. Dessutom har GR-UAS-bla HEK 293T-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativa agonister | Tetrac, T4 |
| Antagonister | 1-850 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Innehåller tillräckligt med delningsstoppade celler och substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta: • GR HEK 293T DA-celler (K1391A) • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g Frakt: Lagring: °Torris -80 C (flytande kväve) |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ GR DA Assay Kit, 1 Plate, ∽9,600,000 cells/vial Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, 1-850 Antagonists, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays |
| Gen-ID (Entrez) | 2908 |
| Gensymbol | GR |
| Visa mer |