Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK 293T Celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK293T-celler innehåller den humana histaminreceptorn 2 (H2) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla HEK293T cellinje. CellSensor™ CRE- bla HEK293T-celler (kat.nr. K1540) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av histamin. Dessutom, GeneBLAzer™ H2-CRE -bla HEK293T-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
H2-receptorn har varit inblandad i ett antal störningar, inklusive peptisk sårsjukdom (PUD), gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), dyspepsi och stresssårprofylax.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BC054510.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; vänligen se protokollet Inkluderar: • GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK293T-celler • GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK293T Assay Protocol • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ H2-CRE- bla HEK293T-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK 293T Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | HRH2 |
| Inkluderar | GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T cells, GeneBLAzer™ H2-CRE-bla HEK293T Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |