Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
De GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana Hypocretin (Orexin) Receptor 1 (HCRTR1), (Accessionsnr. NM_001525) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av NFAT Response Element.
HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av Orexin A. Dessutom har HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BC074796.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet. Inkluderar:• GeneBLAzer ™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer ™ HCRTR1 -NFAT-bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ HCRTR1 -NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gensymbol | HCRTR1 |
| Inkluderar | GeneBLAzer™ HCRTR1-NFAT-bla CHO-K1 Cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ HCRTR1 -NFAT-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer ™ HCRTR1 |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Visa mer |