Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10023724
Kvantitet:
8 x 10 6 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023724
Brand: Thermo Scientific™ K1847
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana 5-hydroxitryptamin (serotonin) receptorn 2B (HTR2B), stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje.
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana 5-hydroxitryptamin (serotonin)-receptorn 2B (HTR2B), (accessionsnummer NM_000867) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT Response Element. De GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av 5-HT (Figur 1). Dessutom, GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_000867.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet.
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat The
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Beskrivning GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 8 x 106 Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol HTR2B
Mänskligt proteinklass G-proteinkopplad receptor (GPCR)
Inkluderar GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol).. Includes: GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 8 x 10 6 celler
Avläsning Slutpunkt
Provtyp CHO-K1
Målinträde HTR2B
Typ CHO-K1 Cells
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR