Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana 5-hydroxitrptamin (serotonin)-receptorn 2C (HTR2C), (accessionsnummer NM_000868.1) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT Response Element. De GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av 5-Hydroxytrptamin. Dessutom, GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000868.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | GeneBLAzer™ cellinjer skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 8 x 106 Cells/Vial, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Inkluderar | GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 cells Includes: GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 cells (K1877A), Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |