Läs mer
Invitrogen™ GeneBLAzer™In Vivo -detektionskit
Produktkod. 10432862
Change view
Kvantitet:
375 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432862 375 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10432862 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12578134
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
GeneBLAzer™In Vivo -detektionskit
De GeneBLAzer™ In Vivo Detection Kit mäterβ -laktamasreporteraktivitet i levande däggdjursceller, med användning avβ -laktamassubstrat CCF2-AM. De GeneBLAzer™ Detektionssystem ger följande fördelar:
  • Lämplig för användning som en känslig rapportör för genuttryck i levande däggdjursceller med användning av fluorescensmikroskopi.
  • Ger en ratiometrisk avläsning för att minimera skillnader på grund av variation i cellantal, substratkoncentration, fluorescensintensitet och emissionskänslighet
  • Använder ett giftfritt substrat, vilket möjliggör fortsatt cellodling efter kvantitativ analys.
  • Kompatibel med en mängd olika applikationer, inklusive mikroplattbaserade transkriptionsanalyser och flödescytometri.
  • Tillhandahåller en flexibel och enkel analysutvecklingsplattform för genuttryck i däggdjursceller.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produktlinje GeneBLAzer
    Innehåll och lagring In vivo-detektionskit innehåller 50μ g CCF2-AM-substrat (tillräckligt för 375 96-brunnars reaktioner). Substrat bör förvaras vid -20 °C, torkas och skyddas från ljus. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
    Detektionsmetod fluorescens
    Produkttyp Detektionskit
    Kvantitet 375 reaktioner
    Formatera Kit
    Nyckelfunktioner Reporteranalyser
    Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
    Substrat Beta-laktamas substrat