Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit
Beskrivning
De GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit innehåller konstitutivt uttryckande (CMV- bla ) och vildtyp Jurkat-celler för att tillhandahålla positiva respektive negativa kontroller för utvärdering av beta-laktamasaktivitet (Figur 1).
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | De GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit innehåller 2 x 1 ml injektionsflaskor med cell s(∼ 5 x 10 ^ celler/ml) och skickas på torris. Förvaras i flytande kväve vid mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit, 1 Kit, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs, Signaling Pathway Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cell analysis, cellular imaging, cell-based reporter assays, cell-based and beta-Lactamase assays |
| Inkluderar | Two vials of cells, onemL per vial (∽5 x 106 cells/mL) |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 1 kit |
| Provtyp | Jurkat |
| Typ | Cell Line |
| Visa mer |