Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LXR alpha DA Assay Kit
Beskrivning
GeneBLAzer™ LXR alfa DA (Division Arrested)-celler och LXR alfa-UAS-bla HEK 293T 293-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana Liver-X-receptorn-alfa(LXR alfa) sammansmält med den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellinje. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-celler uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionell kontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-LXR alfa (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av beta-laktamas.
Division Arrested (DA) celler finns i två konfigurationer:
- Analyssatsen innehåller —celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta
- Rör med celler —tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor
DA-celler avbryts irreversibelt med användning av en lågdosbehandling av Mitomycin-C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion. Både LXR alfa DA-celler och LXR alfa-UAS-bla HEK 293T 293-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av TO901317. Dessutom har LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativa agonister | Östriol, Estron, Genistein, Dietylstibestrol, Etynylestradiol |
| Antagonister | RU486+1 nM E2, 4-OH-tam+1 nM E2, 4-OH-tamoxifen, Tamoxifen, Tam+1 nM E2, RU486 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Innehåller tillräckligt med delningsstoppade celler och substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta: • LXR alpha HEK 293T DA-celler (K1401A) • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g Frakt: Lagring: °Torris -80 C (flytande kväve) |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ LXR alpha DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4, 800,000 No. of Cell, Liquid, Division-Arrested Cells State, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Epithelial Cell Phenotype, Adherent Growth Properties |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation |
| Gen-ID (Entrez) | 10062 |
| Gensymbol | LXRα |
| Visa mer |