Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA analyssats
Beskrivning
De GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-celler (Division Arrested) innehåller den humana melanokortin-2-receptorn (MC2R), (accessionsnummer NM_000529.1) och melanokortin-2-receptoraccessoarproteinet (MRAP), (accessionsnummer NM_178817.3) stabilt integrerade i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av cAMP Response Element (CRE).
MC2R-CHOK1 DA-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av ACTH 1-24. Dessutom har MC2R-CRE-bla-CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer. DA-celler stoppas irreversibelt genom att använda en lågdosbehandling av Mitomycin C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_000529.2 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckliga kvantiteter av division arrested (DA) celler och substrat för att analysera 1 x 384 brunnars platta. (Andra material krävs separat, se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Lösning D • GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 analysprotokoll • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gensymbol | MC2R |
| Inkluderar | Each kit contains sufficient quantities of division arrested (DA) cells and substrate to assay 1 x 384 well plate. (Other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg, Solution D, GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Visa mer |