Läs mer
Invitrogen™ GeneBLAzer™ MC2R-CRE- bla -CHO-K1-celler
Produktkod. 10702154
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10702154
Brand: Invitrogen™ K1483
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ MC2R-CRE- bla -CHO-K1-celler
De GeneBLAzer™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1-celler innehåller den humana melanokortin-2-receptorn (MC2R), (accessionsnummer NM_000529.1) och melanokortin-2-receptoraccessoarproteinet (MRAP), (accessionsnummer NM_178817.3) stabilt integrerade i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (Cat # K1129) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av cAMP Response Element (CRE).
MC2R-CRE-bla-CHOK1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av ACTH 1-24. Dessutom har MC2R-CRE-bla-CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_000529.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet).
Inkluderar:
o GeneBLAzer ™ MC2R-CRE-bla-CHO-K1-
celler o GeneBLAzer ™
GeneBLAzer™ MC2R-CRE -bla CHO-K1 Assay Protocol o Analyscertifikat The MC2R-CRE -bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Detektionsmetod fluorescens
Gensymbol MC2R
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde MC2R
Typ CHO-Kl-celler
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR