Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10033833
Change view
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10033833 2 x 106 celler Varje
1 options
Produktkod. 10033833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K1740
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana melanokortinreceptorn 5 (MC5R) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje.
GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana melanokortinreceptorn 5 (MC5R) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1535) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av NPD-α MSH Dessutom, GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
MC5R uttrycks i hud, muskler, lungor, lever, mjälte och binjurevävnad. MC5R är Gs-kopplad och binder alla melanokortinpeptider och ACTH. En nyligen genomförd studie tyder på att MC5R är involverad i fettlagring i hudens sebocytceller. En annan studie på möss kopplar MC5R till aggressivt beteende. Möss med brist på MC5R agerade mindre aggressivt när de behandlades med alfa-MSH.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_005913.1
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet.
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat The
GeneBLAzer™ MC5R-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Beskrivning GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol MC5R
Inkluderar GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer™ MC5R-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Provtyp CHO-K1
Målinträde MC5R
Typ CHO-K1 Cells
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR