Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10216894
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10216894
Brand: Thermo Scientific™ K1852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana melaninkoncentrerade hormonreceptorn 2 (GPR145) stabilt integrerad i CellSensor NFAT-bla CHO-K1 föräldracellinje.
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana melaninkoncentrerade hormonreceptorn 2 (GPR145) stabilt integrerad i CellSensor NFAT-bla CHO-K1 föräldracellinje. CellSensor NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av ett NFAT-svarselement stabilt integrerat i cellerna. GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av MCH 6-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_032503.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris, 8 x 10 ^ celler/flaska. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Mänskligt proteinklass G-proteinkopplad receptor (GPCR)
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 1 flaska
Avläsning Slutpunkt
Målinträde GPR145, MCHR2
Typ Dividing Cells
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR