Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA analyskit
Beskrivning
De GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler innehåller den humana neuropeptid S-receptorn 1-isoform A stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1129) innehåller en beta-laktamas (bla)-reportergen under kontroll av nukleär faktor av aktiverat T-cells (NFAT) svarselement.
NPSR1-A CHO-K1 DA-cellerna och NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor- och EC50-koncentrationer med användning av Neuropeptide S. Dessutom har NPSR1-A-NFAT-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda finns i avsnittet Manualer och broschyrer. DA-celler stoppas irreversibelt genom att använda en lågdosbehandling av Mitomycin C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_997055.1 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckliga kvantiteter av division arrested (DA) celler och substrat för att analysera 1 x 384 brunnars platta. (Andra material krävs separat, se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Lösning D • GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 analysprotokoll • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | GPCRs |
| Gensymbol | NPSR1-A |
| Inkluderar | GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70 μg, Solution D, GeneBLAzer™ NPSR1-A CHO-K1 Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |