Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (Cat #K1078) innehåller en beta-laktamas (bla) reportergen under kontroll av NFAT-svarselementet.
NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av Neuropeptid-S. Dessutom har NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda i avsnittet Manualer och broschyrer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_997056.1 |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: o GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1- celler o GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 analysprotokoll o Analyscertifikat NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris och bör förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Gensymbol | NPSR1-B |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Reportern Gene | BLA (beta-laktamas) |
| Typ | CHO-Kl-celler |
| Celllinje | CHO-K1 |
| Systemtyp | GeneBLAzer™ |
| Visa mer |