Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1078) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT.
De GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler har funktionellt validerats för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom, GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Analysprestandasammanfattning för varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_002531 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | K1781 GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Gensymbol | NTSR1 |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Proteinfamilj | GPCR (G-proteinkopplade receptorer) |
| Kvantitet | 8 x 10 6 celler |
| Visa mer |