Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller den humana purinerga receptorn P2Y4 (P2RY4), stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-cellinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT Response Element. De GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av UTP. Dessutom, GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_002565.3 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | GeneBLAzer™ P2RY4-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris, 8 x 10 6 celler/flaska. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Mänskligt proteinklass | G-proteinkopplad receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Pool av stabila celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Visa mer |