Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler innehåller den humana purinerga receptorn P2, G-proteinkopplad, 6 (P2RY6) stabilt integrerad i CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1 cellinje. CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1534) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT).
De GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av UDP. Dessutom, GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
P2RY6 har hittats i en mängd olika råttvävnader såsom; placenta, mjälte, tymus, lunga, mage, tarm, mesenteri, hjärta och aorta. P2RY6 aktiveras av UDP, som fungerar som en full agonist. P2RY6 aktiveras antingen svagt eller inte alls av ytterligare extracellulära nukleotider som UTP, ATP och ADP. P2RY6 har varit involverat i jontransport, vasodilatation och sammandragning av glatt muskulatur.
För akademisk prissättning vänligen logga in eller kontakta oss på discoverysciences@invitrogen.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_004154.3 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet/ Inkluderar: • GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat The GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | P2RY6 |
| Inkluderar | P2RY6-NFAT-bla CHO-K1 cells, P2RY6-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Visa mer |