Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PAC1-CRE- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10093433
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10093433
Brand: Thermo Scientific™ K1525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-celler innehåller den humana adenylatcyklasaktiverande polypeptid 1-receptorn 1 (ADCYAP1R/PAC1) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellinje.
PAC1-CRE-bla CHO-K1-cellerna är funktionellt validerade för Z'-faktor och EC50-koncentrationer av etablerade ligander. Dessutom har PAC1-CRE-bla CHO-K1-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_001118
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring K1525 GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-celler
(LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet).
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat Lagring
:
De GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Detektionsmetod fluorescens
Gensymbol ADCYAP1R1
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde ADCYAP1R1, PAC1
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR