Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PPARγ -UAS- bla HEK 293H Celler
Beskrivning
PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-gamma (PPAR gamma) sammansmält med den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293H-cellinjen. GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293H-celler uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionell kontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-PPAR gamma (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av betalaktamas. Division Arrested (DA) celler finns tillgängliga i två konfigurationer - ett analyskit (som innehåller celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler som är tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor. PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av Rosiglitazon. Dessutom har PPAR gamma-UAS-bla HEK 293H-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal och stimuleringstid.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Delande celler |
| Innehåll och lagring | PPAR gamma-UAS-bla 293H-celler (K1094) Frakt: Torris Lagring: -°80 C (flytande kväve) |
| Detektionsmetod | fluorescens, Fluorescent |
| För användning med (applikation) | Nuclear Receptors |
| Art | Människa |
| Drogbart mål | Nukleära receptorer |
| Primär agonist | Kalcitriol |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Visa mer |