Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PR-UAS- bla HEK 293T Celler
Produktkod. 10003443
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10003443
Brand: Thermo Scientific™ K1693
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PR-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana progesteronreceptorn (PR ) smält till den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellinjen.
PR-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana progesteronreceptorn (PR ) smält till den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellinjen. GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionskontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-PR (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av beta-laktamas. Division Arrested (DA) celler finns tillgängliga i två konfigurationer - ett analyskit (som innehåller celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler som är tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor. PR-UAS-bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC 50- koncentrationer av R5020. Dessutom har PR-UAS-bla HEK 293T-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alternativa agonister GW 3965, 24 (S), 25-epoxikolesterol, 22 (R) OH-kolesterol, 24 (S) OH-kolesterol
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Delande celler
Innehåll och lagring PR-UAS-bla HEK 293T-celler (K1103)
Frakt: Torris
Lagring: -°80 C (flytande kväve)
Detektionsmetod fluorescens, Fluorescent
Beskrivning GeneBLAzer™ PR-UAS-bla HEK 293T Cells, 2 x 106 cells, Liquid, HEK 293T Cell Line, Human Species, Dividing Cells State, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Epithelial Cell Phenotype, Adherent Growth Properties
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation
Drogbart mål Nukleära receptorer
Antal celler 2 x 10 6
Primär agonist TO901317
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Produkttyp HEK 293T Celler
Provtyp 293T (HEK)
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde PGR, NR3C3, PR
Typ Cell Line