Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10647764
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10647764
Brand: Thermo Scientific™ K1739
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana prostanoidreceptorn (PTGDR) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje.
CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1535) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av prostaglandin D2. Dessutom, GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
PTGDR-receptorn även känd som DP , är en Gs-kopplad receptor som aktiverar adenylatcyklas. PTGDR-receptorer finns i vaskulära glatta muskelceller och blodplättar, och tros också uttryckas i hjärnan, där de kan vara involverade i regleringen av sömn. Dessutom tyder knockoutstudier på möss på att PTGDR kan vara involverad i allergiska och astmatiska reaktioner. Potenta agonister och antagonister för PTGDR har identifierats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_000953.2
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring Innehåll:
K1739 GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler
(LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet).
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat Lagring
:
De GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol PTGDR
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde PTGDR
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR