Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RARγ -UAS- bla HEK 293T Celler
Produktkod. 10043963
Kvantitet:
2 miljoner celler (2 x 10 6 celler)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10043963
Brand: Thermo Scientific™ K1763
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De GeneBLAzer™ RAR gamma-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana retinsyrareceptorn gamma (RAR gamma) sammansmält med den DNA-bindande domänen av GAL4, stabilt integrerad i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellinje.
De GeneBLAzer™ RAR gamma-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana retinsyrareceptorn gamma (RAR gamma) sammansmält med den DNA-bindande domänen av GAL4, stabilt integrerad i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellinje. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-celler (kat. nr. K1104) uttrycker stabilt en beta-laktamasreportergen under transkriptionskontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-RAR gamma (LBD) fusionsproteinet, binder den till UAS, vilket inducerar transkription av betalaktamas. GeneBLAzer™ RAR gamma-UAS-bla HEK 293T-celler har testats för analysprestanda med hjälp av variabla analysbetingelser, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid. Z'- och EC50-koncentrationerna av all-trans-retinsyra och andra stimuli har bestämts. Ytterligare testdata är tillgängliga på begäran.
RAR gamma är en medlem av retinsyrareceptorfamiljen av nukleära receptorer. Retinoider, vitamin A och dess naturliga och syntetiska analoger, är en mycket viktig grupp av hormoner som reglerar en mängd olika biologiska funktioner inklusive embryogenes, celltillväxt och celldifferentiering. Retinoider är fördelaktiga i en mängd olika kliniska fall inklusive dermatologi, onkologi, diabetes och sjukdomar associerade med HPV. RAR gamma är den dominerande RAR-subtypen som finns i huden och den utgör mer än 90 % av den totala RAR-repertoaren för hud eller keratinocyter. Hudirritation är en klassisk toxicitet förknippad med RAR pan-agonister, som RA eller TTNPB, och tros vara en manifestation av RAR-gammaaktivering. Vidare har det visats att tumörspecifik apoptos kan drivas av RAR gamma-selektiva agonister, för pankreascancerceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alternativa agonister 4-hydroxitamoxifen, klordan, toxafen
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Delande celler
Innehåll och lagring GeneBLAzer™ Nuclear Receptor Cell Lines transporteras på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning.
Detektionsmetod fluorescens, Fluorescent
För användning med (applikation) Nuclear Receptors
Drogbart mål Nukleära receptorer
Antal celler 2 x 106 celler
Primär agonist XCT790
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 miljoner celler (2 x 10 6 celler)
Produkttyp HEK 293T Celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde RARG, RAR gamma, NR1B3
Typ Dividing Cells