Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXR alpha DA Assay Kit
Beskrivning
GeneBLAzer™ RXR alfa DA (Division Arrested)-celler och RXR alfa-UAS-bla HEK 293T-celler innehåller den ligandbindande domänen (LBD) av den humana retinoid X-receptorn-alfa (RXR alfa) smält till den DNA-bindande domänen av GAL4 stabilt integrerad i GeneBLAzer™ UASbla HEK 293T cellinje. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-celler uttrycker stabilt en betalaktamasreportergen under transkriptionskontroll av en uppströms aktivatorsekvens (UAS). När en agonist binder till LBD av GAL4 (DBD)-RXR alfa (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet till UAS, vilket resulterar i uttryck av alfa-laktamas. Division Arrested (DA) celler finns tillgängliga i två konfigurationer - ett analyskit (som innehåller celler och tillräckligt med substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta), och ett rör med celler som är tillräckligt för att analysera 10 x 384-brunnars plattor. DA-celler avbryts irreversibelt med användning av en lågdosbehandling av Mitomycin-C och har ingen uppenbar toxicitet eller förändring i cellulär signaltransduktion. Både RXR alfa DA-celler och RXR alfa-UAS-bla HEK 293T-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av 9-cis-retinsyra. Dessutom har RXR alpha-UAS-bla HEK 293T-celler testats för analysprestanda under varierande förhållanden, inklusive DMSO-koncentration, cellantal, stimuleringstid och substratladdningstid (data tillgänglig på begäran). Ytterligare testdata med hjälp av alternativa stimuli finns också tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativa agonister | Dexametason, progesteron, kortisol |
| Antagonister | Spironolakton |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Division arresterade celler |
| Innehåll och lagring | Innehåller tillräckligt med delningsstoppade celler och substrat för att analysera 1 x 384-brunnars platta: • RXR alfa HEK 293T DA-celler (K1411A) • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g Frakt: Lagring: °Torris -80 C (flytande kväve) |
| Beskrivning | GeneBLAzer™ RXR alpha DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial at 4,800,000 cells/mL Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, Spironolactone Antagonists, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays |
| Gensymbol | RXRα |
| Inkluderar | RXR alpha HEK 293T DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg |
| Visa mer |