Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler
Beskrivning
CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1535) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av VIP. Dessutom, GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
VPAC1 har varit inblandad i ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive Parkinsons sjukdom, septisk chock, reumatoid artrit, multipel skleros, Crohns sjukdom och autoimmun diabetes. VPAC1-medierad signalering har också visat sig spela en roll vid HIV-infektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NM_004624 |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | Innehåll: K1705 GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet). Inkluderar: • GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1 analysprotokoll • Analyscertifikat Lagring : De GeneBLAzer™ VPAC1-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | BAND |
| Gensymbol | VPAC1 |
| Befolkningsstatus | Encellsklon Ursprung |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Kvantitet | 2 x 106 celler |
| Visa mer |