Läs mer
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler
Produktkod. 10093913
Kvantitet:
2 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10093913
Brand: Thermo Scientific™ K1706
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler innehåller den humana vasoaktiva intestinala peptiden/hypofysadenylatcyklasaktiverande polypeptidreceptor 2 (VPAC2) stabilt integrerad i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellinje.
CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat.nr. K1535) innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler är funktionellt validerade för Z'- och EC50- koncentrationer av VIP. Dessutom, GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler har testats för analysprestanda under varierande förhållanden. Dessa data finns i valideringen& Sammanfattning av analysprestanda.
VPAC2 har varit inblandad i ett brett spektrum av autoimmuna och inflammationssjukdomar, inklusive kronisk obstruktiv lungsjukdom, kroniskt trötthetssyndrom. VPAC2 kan också spela en roll vid typ 2-diabetes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer NM_003382.3
Analysinträde Cellbaserad beta-laktamasreportergen
Celltillstånd Dela celler
Innehåll och lagring Innehåll:
K1706 GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler
(LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D och andra material krävs separat; se protokollet).
Inkluderar:
• GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1 analysprotokoll
• Analyscertifikat Lagring
:
De GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler skickas på torris och ska förvaras i flytande kväve omedelbart efter mottagandet.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) BAND
Gensymbol VPAC2
Befolkningsstatus Encellsklon Ursprung
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 2 x 106 celler
Reportern Gene BLA (beta-laktamas)
Målinträde VPAC2
Celllinje CHO-K1
Systemtyp GeneBLAzer™
Drogbart mål GPCR