Läs mer
MP Biomedicals™ GeneClean Kit
Produktkod. 11363099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
200 förberedelser
Förpackningsstorlek:
200 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11363099 200 förberedelser 200 förberedelser
1 options
Produktkod. 11363099 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 111001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 SEK
    3143.08 SEK / Paket med 200
    Save 156.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
GeneClean™ Kit, lösning eller geler
  • De GENECLEAN™ Kit innehåller Glassmilk™ slurry som tillåter flexibilitet i reaktionsstorlek och volym.
  • De GENECLEAN™ kit förenklar processen att rena DNA i tre enkla steg: Bind, Wash och Elute.
  • Etanolfällning krävs aldrig och renat DNA är omedelbart redo för en mängd olika nedströmsapplikationer.
  • Isolera DNA från TAE-buffrade agarosgeler och lösningar
  • De GENECLEAN™ Kit används för att rena fragment av DNA från 200 bp till 20 kb från lösningar och agarosgeler.
  • Exempel på applikationer är avsaltning, eliminering av proteiner från enzymatiska reaktioner, avlägsnande av primers och oinkorporerade nukleotider från enzymatiska reaktioner, separation av linjäriserad från oklippt vektor och isolering av PCR-produkter bort från genomiskt DNA.
Specifikationer
Koncentration Ny tvätt/etanolkoncentration måste vara∽ 50 %
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15-30 °C). NaI-lösning måste hållas borta från ljus och öppna luftkällor för att förhindra oxidation. NaI förpackas under kvävgas för att ytterligare minska risken för oxidation. Hållbarheten kan förlängas genom förvaring vid 4 °C.
För användning med (applikation) Exempel på applikationer är avsaltning, eliminering av proteiner från enzymatiska reaktioner, avlägsnande av primers och oinkorporerade nukleotider från enzymatiska reaktioner, separation av linjäriserad från oklippt vektor och isolering av PCR-produkter bort från genomiskt DNA.
Antal reaktioner 200 förberedelser
pH Över 500 bp: 4,5 M NaI pH 7,0 - 7,4; Mellan 200 - 500 bp: 4,5 M NaI pH 6,0; NY Tvätt: pH-intervall: 7,4 - 8,0
Produkttyp Kit och analyser
Form Lösning eller geler