Beskrivning
GeneGnome XRQ är ett kostnadseffektivt, högpresterande kemiluminescens-avbildningssystem. Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
- Peltierkyld, högupplöst 16-bitarskamera (med 65535 gråskalor) som kan producera 4 MP-bilder.
- Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %). T
- F0,95 fast lins för snabba insamlingstider.
- Maximal visningsyta är 11 x 8 cm.
- PC krävs (ingår ej).
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover.
- Enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win 10, 8 och 7-plattformar.
- Tar bort gissningsarbetet med bilddiagnostik och producerar snabba och enkla bilder med publiceringskvalitet.
- Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover.
- Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format.
- Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler.
- Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Typer av analysprover inkluderar:
- Molekylvikt
- Koloniräkning
- Fläckfläck
- Bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100 till 240 V |
| Djup (engelska) | 16,9 |
| Djup (metriskt) | 43 cm |
| Höjd (engelska) | 17,3 tum. |
| Pixelstorlek | 4 MP |
| Bredd (engelska) | 14,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 17,3 tum. |
| Bredd (metrisk) | 37.5 cm |
| Linstyp | F0.95 Fast |
| Storlek | 11 x 8 cm |
| Visa mer |