Beskrivning
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit är utformat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från olika däggdjurscell- och vävnadsprover, helblod, bakterier och jäst.
Kitet använder kiselbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter celllysering och ger renat DNA större än 30 kb. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter:
- Universal – kan användas för både cell- och vävnadsprover från en mängd olika källor
- Effektiva – höga avkastningar av genomiskt DNA med hög molekylvikt
- Snabb – 20-minuters procedur efter celllys
- Bekväma – spinkolonner är försedda och monterade med uppsamlingsrör
Användningsområden:
Isolerat genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
- PCR och qPCR
- FastDigest och konventionell restriktionsnedbrytning
- Sydlig blottning
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Provtyp | Bakterier, Buckala prover, Celler, Vävnad, Jästsvampar |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Sekvensering, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Genomisk DNA-reningskit |
| Kvantitet | 50 beredningar |
| Mål | Genomiskt DNA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha