Beskrivning
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for expensive resins, toxic phenol-chloroform extractions, or time-consuming alcohol precipitation.
The standard procedure takes less than 20 minutes following cell lysis and yields purified DNA greater than 30 kb in size. Isolated DNA can be used directly in PCR, Southern blotting and enzymatic reactions.
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit är utformat för snabb och effektiv rening av högkvalitativt genomiskt DNA från olika däggdjurscellkulturer och vävnadsprover, helblod, bakterier och jäst.
Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknik i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
- Universell—kan användas för både cell- och vävnadsprover från ett brett spektrum av källor
- Effektiv —höga utbyten av högmolekylärt genomiskt DNA
- Snabb —20 minuters procedur efter cellysering
- Behändig —spinnkolonnerna är täckta och sammansatta med uppsamlingsrör
Tillämpningar
Isolerat genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
- PCR och qPCR
- FastDigest och konventionell restriktionsnedbrytning
- Southern blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Innehåll och lagring | • 5 x 1,2 ml proteinas K-lösning; förvara vid rumstemperatur tills den öppnas,–20°C efter öppning • 5 x 1 ml-RNase A-lösning; förvara vid rumstemperatur tills den öppnas,–20°C efter öppning • 55 ml Digestion Solution; rumstemperatur • 2 x 60 ml lyslösning; rumstemperatur • 40 ml tvättbuffert I (koncentrerad); rumstemperatur • 40 ml tvättbuffert II (koncentrerad); rumstemperatur • 150 ml elueringsbuffert; rumstemperatur • 250 GeneJET reningskolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 250 uppsamlingsrör; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| skala | Mini |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Gnagarsvans, Vävnad, Helblod, Jästsvampar, Buckala prover |
| Elueringsvolym | 200μ l |
| Slutlig produkttyp | gDNA |
| För användning med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Kvantitet | 250 beredningar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET Genomic DNA Purification Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, glycerine, Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride