Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit är ett enkelt och effektivt system för rening av totalt RNA från däggdjursodlade celler, vävnad, mänskliga blodceller, bakterier och jäst.
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit är ett enkelt och effektivt system för rening av totalt RNA från däggdjursodlade celler, vävnad, mänskliga blodkroppar, bakterier och jäst.
Satsen använder en kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga cesiumkloridgradienter, alkoholutfällning eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
RNA-molekyler längre än 200 nukleotider kan isoleras med GeneJET RNA Purification Kit inom 15 minuter efter lyseringssteget. Det högkvalitativa renade RNA:t kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och andra RNA-baserade analyser.
Höjdpunkter
•Universal —kan användas för både cell- och vävnadsprover från ett brett spektrum av källor: däggdjursblod, däggdjurscellkulturer, däggdjursvävnader, insekter, jäst och bakterier
•Effektiva höga utbyten —av totalt RNA.
• Fasta —15 minuter efter lyseringssteget
•Ren —ett A260/280-förhållande> 1.9
•Behändiga —spinnkolonner är täckta och sammansatta med uppsamlingsrör
Användning Snabb
extraktion av RNA med hög renhet lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
•
Nukleasskyddsanalys inkluderar
proteinas K lysisbuffert, tvättbuffert 1 (koncentrerad), tvättbuffert 2 (koncentrerad), nukleasfritt vatten, GeneJET RNA-reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör), uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), detaljerat protokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •5 x 600μ L Proteinas K; förvara i rumstemperatur tills °den öppnas, -20 C efter öppnande • 200 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur • 200 ml tvättbuffert 1 (koncentrerad); rumstemperatur • 100 ml tvättbuffert 2 (koncentrerad); rumstemperatur • 125 ml nukleasfritt vatten; rumstemperatur • 250 GeneJET RNA Spin-kolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur • 250 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur • 250 uppsamlingsrör (1,5 ml); rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn av kiseldioxid |
| Reningstid | 15 min. (Efter provhomogenisering) |
| Elueringsvolym | 50 100–μ L |
| Provtyp | Bakterier, Blod, Celler, Vävnad, Jästsvampar, Insekter, Enzymatiska reaktioner |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 250 beredningar |
| skala | Mini |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET RNA Purification Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride, Proteinase