Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-reningskit
Produktkod. 10558360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10558360 50 beredningar Varje
10171080 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10558360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 SEK
    2720.65 SEK / Paket med 1
    Save 84.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit är ett enkelt och effektivt system för rening av totalt RNA från däggdjursodlade celler, vävnad, mänskliga blodkroppar, bakterier och jäst.
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit är ett enkelt och effektivt system för rening av totalt RNA från däggdjursodlade celler, vävnad, mänskliga blodceller, bakterier och jäst.
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit är ett enkelt och effektivt system för rening av totalt RNA från däggdjursodlade celler, vävnad, mänskliga blodkroppar, bakterier och jäst.
Satsen använder en kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn, vilket eliminerar behovet av tråkiga cesiumkloridgradienter, alkoholutfällning eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
RNA-molekyler längre än 200 nukleotider kan isoleras med GeneJET RNA Purification Kit inom 15 minuter efter lyseringssteget. Det högkvalitativa renade RNA:t kan användas i ett stort antal nedströmsapplikationer, inklusive RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och andra RNA-baserade analyser.
Höjdpunkter
•Universal —kan användas för både cell- och vävnadsprover från ett brett spektrum av källor: däggdjursblod, däggdjurscellkulturer, däggdjursvävnader, insekter, jäst och bakterier
•Effektiva höga utbyten —av totalt RNA.
• Fasta —15 minuter efter lyseringssteget
•Ren —ett A260/280-förhållande> 1.9
•Behändiga —spinnkolonner är täckta och sammansatta med uppsamlingsrör
Användning Snabb
extraktion av RNA med hög renhet lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
•
Nukleasskyddsanalys inkluderar
proteinas K lysisbuffert, tvättbuffert 1 (koncentrerad), tvättbuffert 2 (koncentrerad), nukleasfritt vatten, GeneJET RNA-reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör), uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (1,5 mL), detaljerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •600μ L Proteinas K; förvara i rumstemperatur tills °den öppnas, -20 C efter öppnande
• 40 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur
• 40 ml tvättbuffert 1 (koncentrerad); rumstemperatur
• 23 mL tvättbuffert 2 (koncentrerad); rumstemperatur
• 30 ml nukleasfritt vatten; rumstemperatur
• 50 GeneJET RNA Spin-kolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör (2 ml); rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör (1,5 ml); rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningstid 15 min. (Efter provhomogenisering)
Elueringsvolym 50 100–μ L
Provtyp Bakterier, Blod, Celler, Vävnad, Jästsvampar, Insekter, Enzymatiska reaktioner
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, konstruktion av cDNA-bibliotek, NGS, mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, In Vitro-translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 50 beredningar
skala Mini
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 9 celler
Blod: 0,5 ml
celler:≤ 10 7
Vävnad och insekter: 30 mg jäst
:≤ 4 x 10 8
≤ 100μ celler Enzymatiska reaktioner: L
Avkastning Upp till 160μ g