Beskrivning
GeneMapper PG Software v1.0 är en probabilistisk genotypningsapplikation som transformerar tolkning av komplexa DNA-blandningar. Genom att använda en kontinuerlig modell som kör en deterministisk blandningsdekonvolutionsalgoritm GeneMapper levererar PG Software intuitiva, reproducerbara och transparenta resultat. Den ger realtidsförklaringar och visualiseringar för att skapa klarhet och förståelse under varje steg i DNA-blandningsanalysen.
GeneMapper PG Software v1.0-funktioner
- Jämför profiler—, jämför profiler över ditt projekt
- Antal bidragsgivares (NOC) uppskattning—utför enkla analyser (maximal allelräkning (MAC) och total allelräkning (TAC)) och mer avancerade analyser, såsom maskininlärningsbaserade beslutsträd för noggrann skattning
- Deconvolution—en kontinuerlig modell med en deterministisk algoritm som ger precisa, reproducerbara blandningsresultat
- Beräkningar av likhoodratio (LR) och robusthetsanalys—stödjer enkla till komplexa scenarier, inklusive antagna bidragsgivare och flera potentiella bidragsgivare, tillsammans med simuleringsanalys för att utvärdera signifikansen av resultaten
GeneMapper PG Software v1.0 erbjuder sömlös integration med GeneMapper ID-X Software v1.7 för enkel överföring av data över ditt arbetsflöde. Dessutom stöds flera filtyper, vilket möjliggör bred kompatibilitet med olika datakällor. Kompatibla filformat inkluderar: .ser-projektfiler från GeneMapper ID-X Software, CODIS CMF-filformat 3.2 och 3.3, samt filtyper .csv och .txt. Denna mångsidighet möjliggör effektiv och omfattande datahantering, vilket förbättrar det övergripande arbetsflödet och kompatibiliteten med befintliga system.
GeneMapper PG Software v1.0 använder en deterministisk metod som speglar manuell analys. Komplexa formler och beräkningar är tillgängliga, där användargränssnittet visar logiken i realtid. Konsistens gör att resultaten förblir desamma vid upprepad analys. Kraftfulla visualiseringsverktyg hjälper till att förklara resultat och möjliggör detaljerad analys. GeneMapper PG Software kan hjälpa till att förbättra rättsmedicinsk analys genom att ge tydliga, insiktsfulla svar, vilket möjliggör välgrundade beslut med självförtroende.
Specifikationer
Specifikationer
| Programvarutyp | Licens |
| Utgångsmaterial | DNA |
| Produkttyp | Programvarulicens |
| Kvantitet | 1 Licens |