Läs mer
Corning™ Allmän analys mikroplattlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10330652 Handla allt Corning Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
96-brunnsplatta
96/384-brunn, halvyta plattan
Alla mikroplattor
Endast 96-brunnars mikroplattor (inte 2 ml block)
nr per ärende:
100
100/Cs.
50/Cs.
Material:
Acetat
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Plattkompatibilitet nr per ärende Material unitSize
10330652 96/384-brunn, halvyta plattan 50/Cs. Polystyren Paket med 50
10689321 Endast 96-brunnars mikroplattor (inte 2 ml block) 50/Cs. Polystyren Paket med 50
10157051 Alla mikroplattor 100/Cs. Polystyren Paket med 100
10668581 Endast 96-brunnars mikroplattor (inte 2 ml block) 100/Cs. Polystyren Paket med 100
10402751 96-brunnsplatta 100 Acetat Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10330652 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3099
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med styv polystyren för optimal synlighet och styrka. Corning™ General Assay Microplate-lock finns i en mängd olika stilar och typer.
  • Alla lock är gjorda av styv polystyren utom där så anges.
  • Alla lock har en hörnskåra i A1-hörnet (förutom där det anges) för att motsvara hörnskårorna på alla Corning™ mikroplattor.
  • Universallocket utan hörnskåra (kat. nr. 3098) behöver inte vara orienterat i någon speciell riktning för att placeras på Corning mikroplattor. Locket har även en kortare kjol än vanliga lock.
  • Det svarta universallocket (kat. nr. 3935) är lämpligt för fluorescerande och andra ljuskänsliga analyser.
  • Locket för DMSO-resistent cyklisk olefinsampolymer (COC) (kat. nr. 3085) är tonad bärnstensfärgad för ljuskänsliga analyser och är 100 % DMSO-resistent.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Material Polystyren
    Sterilitet Sterila
    nr per ärende 50/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Produkttyp Universallock
    Plattkompatibilitet 96/384-brunn, halvyta plattan
    Avskurna hörn Hörnskåra