Läs mer
Fisherbrand™ Hg-ånga högtryckslampa
Produktkod. 11552683
Change view
Spänning:
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11552683 220 V Varje
1 options
Produktkod. 11552683 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 2760.1003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.00 SEK
    5945.43 SEK / Paket med 1
    Save 774.57 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Designad för användning med biologiska sammansatta mikroskop.
  • Hg-ånga högtryckslampa
  • Tillbehör för mikroskopmodeller: FB69075 och FB69088
Specifikationer
Spänning 220 V
För användning med (utrustning) Magnum-T Epi Fluorescence Biological Compound Mikroskop
Produkttyp Glödlampa