Beskrivning
Kraftfull centrifugering för medelstor till högre volym centrifugeringskrav. Idealisk för ett brett utbud av laboratorie- och testplatser, inklusive:
- Kvalitetskontroll
- Rättsmedicinsk vetenskap
- Kemisk och industriell
- Mat och dryck
- Mikrobiologi
- Miljövetenskap
- Farmaceutisk forskning
- Klinisk diagnostik
- Proteinkemi
- Cellulär och molekylärbiologi
- Kraftfull, justerbar hastighet (500 till 6 000 RPM ) kan ställas in RPM eller RCF
- Programmerbar med minne för upp till 8 program
- Justerbar tid (30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt)
- Snabb acceleration och mjuk elektronisk bromsning (retardationstid på< 60 sekunder)
- Digitalt styrd borstlös motor för exakt hastighetskontroll och inget motorunderhåll krävs
- Lättläst Digital bakgrundsbelyst display
- Verktygslös rotorborttagning för bekväm lastning och rengöring
- Genomskinligt lock/visningsventil för att möjliggöra beröringsfri hastighetsverifiering med beröringsfri varvräknare
- Storlek på bänkskiva - kompakt fotavtryck för användning på arbetsplatsen
- Säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att den inte fungerar när locket är öppet, enheten har fastnat eller enheten är ur balans
- Manuell upplåsning av locket tillåter användare att öppna locket vid strömavbrott och förhindrar förlust av prover
- Klinisk kemi
- Klinisk mikrobiologi
- Förberedelser för blodinsamling
- Blodbank
- Immunologi
- Patologi
- Färg: Grå/Blå
- Mått (L x B x H): 14,4 x 11,5 x 5,8 tum. (36,6 x 29,3 x 14,8 cm)
- Hastighetsområde: 500 till 6 000 rpm
- RCF: 33 xg till 4668 xg (max RCF beräknat) med typiskt 15 ml rör
- Kapacitet: 8-platser 15 mL rörrotor: 120 mL total maximal vätskevolym
- Körtidsintervall: 30 sekunder till 60 minuter eller kontinuerligt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA, RoHS3, WEEE |
| Kapacitet | 8 x 15 ml |
| Max. RCF | 4,668 x g |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| Kylt | Nej |
| Garanti | 5 år |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 36.58 x 29.21 x 14.73 cm |
| Nettovikt | 4.5 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Frekvens | 50 till 60 Hz |
| Visa mer |